missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Suberate Bis(sulfosuccinimidyl) Sodium Salt (~85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberate Bis(sulfosuccinimidyl) Sodium Salt |
| CAS | 127634-19-9 |
| Molekylformel | C16 H18 N2 O14 S2 . 2 Na |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O14S2.2Na/c19-11-7-9(33(25,26)27)15(23)17(11)31-13(21)5-3-1-2-4-6-14(22)32-18-12(20)8-10(16(18)24)34(28,29)30;;/h9-10H,1-8H2,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CC(C2=O)S(=O)(=O)[O-])C1=O |
| IUPAC-namn | disodium;1-[8-(2,5-dioxo-3-sulfonatopyrrolidin-1-yl)oxy-8-oxooctanoyl]oxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.43 |
| Formel vikt | 571.9995 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?