Läs mer
Suberic acid, 99%
Produktkod. 11421718
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421718 100 g 100g
11431718 500 g 500g
11441718 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13963.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Suberinsyra används vid läkemedelssyntes och vid tillverkning av plast. Det används också vid framställning av reduktionskänsliga miceller, vilket påverkar deras cellulära upptag. Vidare används det vid leverans av läkemedel mot cancer. Dessutom används det vid fluorescerande detektion av amidiniumkarboxylat och amidiniumbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Suberinsyra används vid läkemedelssyntes och vid tillverkning av plast. Det används också vid framställning av reduktionskänsliga miceller, vilket påverkar deras cellulära upptag. Vidare används det vid leverans av läkemedel mot cancer. Dessutom används det vid fluorescerande detektion av amidiniumkarboxylat och amidiniumbildning.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och metanol. Något lösligt i eter. Olösligt i kloroform.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-48-6
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00004428
InChI-nyckel TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
IUPAC-namn oktandisyra
LEDER OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suberic acid
Smältpunkt 141°C to 144°C
Kokpunkt 230°C (15 mmHg)
Flampunkt 203°C (397°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1210161
Merck Index 14,8862
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in ether. Insoluble in chloroform.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Suberic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.