Läs mer
Suberinsyra, 99 %
Produktkod. 10173280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10173280 500 g Plastflaska 500g
10785621 100 g Plastflaska 100g
10627744 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10173280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132815000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 505-48-6
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00004428
InChI-nyckel TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
IUPAC-namn oktandisyra
LEDER OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Suberic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 141 °C till 144 °C
Färg Vit till grädde
Kokpunkt 230 °C (15,0 mmHg)
Flampunkt 203 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel HO2C(CH2)6CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, IV, 2028
Merck Index 15, 8992
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,6 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1g/172 ml eter, löslig i alkohol, praktiskt taget olöslig i kloroform, löslig i polära lösningsmedel
Viskositet 6,2 mPa (150 °C)
Formel vikt 174.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Suberic acid
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.