Läs mer
Suberic Acid-d4, TRC
Produktkod. 30416415
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416415 50 mg
30420508 25 mg
30409769 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30416415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68867250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19031-57-3
Molekylformel C8 D4 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 178.219
Synonym Octanedioic-2,2,7,7-d4 acid (9CI), Suberic-2,2,7,7-d4 acid (8CI), 1,8-Octanedioic-2,2,7,7-d4 Acid, 1,6-Hexanedicarboxylic Acid-1,1,6,6-d4, Octanedioic acid-d4, Octanedioic Acid-2,2,7,7-D4
IUPAC-namn 2,2,7,7-tetradeuteriooctanedioic acid
LEDER [2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suberic Acid-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i5D2,6D2
Formel vikt 178.114
Procent renhet >95%