Läs mer
Suberinsyra, TRC
Produktkod. 30134163
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134163 10 g
17914895 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134163 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68867010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-48-6
Molekylformel C8 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Synonym Octanedioic acid (6CI, 9CI, ACI), Suberic acid (8CI), 1,6-Dicarboxyhexane, 1,6-Hexanedicarboxylic acid, 1,8-Octanedioic acid, Cork acid, Hexamethylenedicarboxylic acid, NSC 25952, NSC 53777
IUPAC-namn oktenioinsyra
LEDER OC(=O)CCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suberic acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vikt 174.0892