missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Suberoyl Bis-hydroxamic Acid, TRC

Produktkod. 30410429
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410429 100 mg
30417717 1 g
30420897 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30410429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS688750100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 38937-66-5
Molekylformel C8 H16 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 204.22
IUPAC-namn N,N'-dihydroxyoctanediamide
LEDER ONC(=O)CCCCCCC(=O)NO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Suberoyl Bis-hydroxamic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formel vikt 204.111
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.