missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Suberoyl Bis-hydroxamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberoyl Bis-hydroxamic Acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| Formel vikt | 204.111 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?