Läs mer
Suberoylklorid, 97 %
Produktkod. 11430428
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430428 5 g 5g
11440428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24580.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
CAS: 10027-07-3 | C8H12Cl2O2 | 211,082 g/mol
Suberoylklorid används som ett reagens för att syntetisera hydroxiferrocifenhybridföreningar som har antiproliferativ aktivitet mot trippelnegativa bröstcancerceller. Det används också som ett tvärbindningsmedel för att tvärbinda Chitosan (C315015) membran, och förbättrar även membranets integritet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Suberoylklorid används som reagens för att syntetisera hydroxiferrocifenhybridföreningar som har antiproliferativ aktivitet mot trippelnegativa bröstcancerceller. Det används också som ett tvärbindningsmedel för att tvärbinda Chitosan (C315015) membran, och förbättrar även membranets integritet.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10027-07-3
Molekylformel C8H12Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 211.082
MDL-nummer MFCD00000764
InChI-nyckel PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberoyl chloride, suberoyl dichloride, suberic acid dichloride, suberyl chloride, suberyl dichloride, acmc-1bonz, octanedioic acid dichloride
PubChem CID 534653
IUPAC-namn oktandiyldiklorid
LEDER C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Suberoyl chloride
Densitet 1.172
Kokpunkt 162°C to 163°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel ClOC(CH2)6COCl
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 211.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.