Läs mer
Suberoylklorid, 97 %
Description
Suberoylklorid används som ett reagens för att syntetisera hydroxiferrocifenhybridföreningar som har antiproliferativ aktivitet mot trippelnegativa bröstcancerceller. Det används också som ett tvärbindningsmedel för att tvärbinda Chitosan (C315015) membran, och förbättrar även membranets integritet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Suberoylklorid används som reagens för att syntetisera hydroxiferrocifenhybridföreningar som har antiproliferativ aktivitet mot trippelnegativa bröstcancerceller. Det används också som ett tvärbindningsmedel för att tvärbinda Chitosan (C315015) membran, och förbättrar även membranets integritet.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Suberoyl chloride |
| Densitet | 1.172 |
| Kokpunkt | 162 °C till 163 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | ClOC(CH2)6COCl |
| Brytningsindex | 1.468 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.