Läs mer
Suberoylanilide-d5 Hydroxamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberoylanilide-d5 Hydroxamic Acid |
| CAS | 1132749-48-4 |
| Molekylformel | C14H15D5N2O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | SAHA-d5, N-Hydroxy-N’-phenyl-d5-octanediamide, Zolinza-d5, Vorinostat-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)/i3D,4D,5D,8D,9D |
| LEDER | ONC(CCCCCCC(NC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.35 |
| Formel vikt | 269.1788 |