Läs mer
Suberyl Glycine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberyl Glycine-d4 |
| CAS | 2469259-73-0 |
| Molekylformel | C10 D4 H13 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 8-[(Carboxymethyl)amino]-8-oxooctanoic-2,2,7,7-d4 acid, Suberylglycine-D4 (suberyl-2,2,7,7-D4), Suberyl glycine-d4, N-(Suberyl-2,2,7,7-d4)glycine, N-Suberyl-2,2,7,7-d4-glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CCCCC([2H])([2H])C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 8-(carboxymethylamino)-2,2,7,7-tetradeuterio-8-oxooctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.27 |
| Formel vikt | 235.136 |