Läs mer
Suberyl Glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Suberyl Glycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16) |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 231.1107 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |