Läs mer
Memmert™ Underram för stapling av vakuumugn och pumpmodul, totalhöjd 1650 mm, för Vo101
Handla allt Memmert Produkter
Djup (metriskt):
533 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modell 500 |
| Typ | Rörformig |
| Material | Svart emaljbelagt rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) | 689 mm |
| Djup (metriskt) | 533 mm |