Läs mer
Memmert™ Underram för stapling av vakuumugn och pumpmodul, totalhöjd 1650 mm, för Vo29
Handla allt Memmert Produkter
Djup (metriskt):
383 mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Modell 200 |
| Typ | Underram |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (metrisk) | 529 mm |
| Djup (metriskt) | 383 mm |