Läs mer
Memmert™ Hjälpram för UF55plus, Justerbar upp till 600 mm
Produktkod. 17579475 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Beskrivning:
Justerbar
Produktkod. Beskrivning
17579475 Justerbar
1 options
Produktkod. 17579475 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UF55plusB29747
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Justerbar hjälpram för Memmert Ugnar.
  • Justerbar i höjdled
Specifikationer
Beskrivning Justerbar
För användning med (utrustning) UF55plus Ugn
Typ Underram
Höjd (metrisk) Upp till 600 mm