Läs mer
Hoefer™ SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Produktkod. 12695816
Change view
Typ:
Buffertkammarförsamling
Casting Gate
Ersättande högspänningsledning
Färgad lastremsa
Lock
Löpande bricka
Märkt löpbricka
Silikonpackning
Ubåtsgelenhet med hög genomströmning
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
12695816 Lock Varje
12625826 Löpande bricka Varje
12675816 Färgad lastremsa Varje
12655816 Ubåtsgelenhet med hög genomströmning Varje
12615826 Buffertkammarförsamling Varje
12655826 Silikonpackning Varje
12665816 Casting Gate Varje
12635826 Ersättande högspänningsledning Varje
12605826 Märkt löpbricka Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12695816 Leverantör Hoefer™ Leverantörsnummer SUBHTLID
Innehåller
  • Buffertkammare
  • Säkerhetslock, högspänningsledningar
  • Fluorescerande märkt löpbricka med gjutportar
  • Fyra 1 mm tjocka kammar med 30 brunnar
  • Färgade lastremsor
  • Två buffertåtercirkulationsportar
Idealisk för screeningapplikationer med hög genomströmning som enkelsträngspolymorfism (SSP) analys efter PCR
  • Snabb, felfri laddning: ladda en hel 96-brunnars platta med en flerkanalspipetter
  • Förenklad analys: Fluorescerande etiketter för varje prov tryckt på en UV-transparent gelbricka möjliggör omedelbar providentifiering (matchad med en 96-brunnars platta) under visualisering efter körning
  • Hög genomströmning: Kör upp till 120 prover (96-brunnars platta plus 24 kontroll- och/eller markörprover) på 30 minuter
  • Bättre reproducerbarhet: Eliminera variabilitet orsakad av drift av buffert-pH-drift och jonisk gradientbildning med valfri buffertåtercirkulationsförmåga
  • Minskade buffertbehov: Kompakt tankdesign kräver mindre buffert för att täcka gel, vilket inte bara minskar buffertförbrukningen utan ger större kontroll över spänningsgradienter och körtider
  • Maximal flexibilitet: Fullt kompatibel med ett brett utbud av kammar och tillbehör för att möta alla dina behov av hög genomströmning och standard gelanalys
  • Denna horisontella gelenhet med hög genomströmning kan rymma upp till 120 prover och lösa upp DNA-strängar från 50-1000 baspar på 30 minuter
Specifikationer
  • Gel Mått: 15 x 15 cm
  • Maximal buffertvolym: 1,2L
  • Maximal effektinställningar: 300V, 200mA, 60W
  • Maximal provkapacitet: 120
  • Maximal drifttemperatur: 45 °C
  • Användning inomhus: 4-40 °C
  • Luftfuktighet: upp till 80%
  • Enhetens mått: 33,5L x 21,5W x 7 cmH
  • Säkerhetscertifieringar: EN61010-1, CE
Användningsområden:
Single Strand Polymorphism (SSP) analys
Specifikationer
För användning med (utrustning) SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Typ Lock