missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Substance P (1-9)

Produktkod. 16412138
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16412138 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16412138 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1494

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Substance P (1-9) is nonapeptide, which decreases the inactivation of substance P by the guinea-pig ileum and urinary bladder.

Specifikationer

CAS 57468-17-4
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1104.26 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.