missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Substance P (1-9)

Produktkod. 16459568
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16459568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16459568 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1494

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Substance P (1-9) is nonapeptide, which decreases the inactivation of substance P by the guinea-pig ileum and urinary bladder.

Specifikationer

CAS 57468-17-4
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1104.26 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.