missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Substance P
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.34% |
| CAS | 33507-63-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1347.63 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 25 mg/mL (18.55 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 20 mg/mL (14.84 mM) |
| Synonym | Neurokinin P |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?