Läs mer
R&D Systems™ Substrate Reagent Pack
Kvantitet:
1 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st. |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |