Läs mer
MedChemExpress Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Innehåll och lagring | Protect from light, stored under nitrogen ∣ Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| CAS | 94367-21-2 |
| Löslighet | DMSO : ≥ 20 mg/mL (26.18 mM) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 763.88 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |