Läs mer
Succimer, MedChemExpress
Produktkod. 16478806
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478806 100 mg
1 options
Produktkod. 16478806 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1768
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Succimer is a widely used chelating agent for the treatment of Pb poisoning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succimer
CAS 304-55-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6O4S2
Kvantitet 100 mg
Synonym Dimercaptosuccinic acid DMSA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.79 mM)
LEDER O=C(O)[C@@H](S)[C@@H](S)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.22
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid