Läs mer
Succinat, 0,2 M buffertlösning, pH 5,0, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinate buffer soln. |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 5.0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Odör | Luktfritt |