Läs mer
Succinat, 0,2 M buffertlösning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15414529
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414529 250 mL 250ml
15424529 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15414529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62078.AK
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-90-3
Molekylformel C4H4Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 162.052
MDL-nummer MFCD00002789
InChI-nyckel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-namn dinatrium;butandioat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinate buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.2 M
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL