Läs mer
Succinic Acid-1,4-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinic Acid-1,4-13C2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1 |
| Formel vikt | 120.0333 |