missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Succinic Acid-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinic Acid-13C4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?