Läs mer
Melford Bärnstenssyra
Produktkod. 30018814
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018814 1 kg
1 options
Produktkod. 30018814 Leverantör Melford Leverantörsnummer S420001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: Butandisyra
  • CAS-nummer: 110-15-6
  • Molekylformel: C 4 H 6 O 4
  • Molekylvikt: 118,1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic Acid
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
Kvantitet 1 kg