Läs mer
Succininsyra, 99+%
Produktkod. 11400003
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400003 500 g 500g
11410003 2500 g 2500g
11420003 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12084.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Bärnstenssyra fungerar som ett urlakningsmedel vid utvinning av litium, kobolt från använda litiumjonbatterier och magnesium från magnesitmalm. Det används som utgångsmaterial vid syntes av nya elastiska polyestrar, fumarsyra, bärnstenssyraanhydrid och alkydhartser. Det spelar en viktig roll som surhetsreglerande medel i livsmedels- och dryckesindustrin, som hjälpämne i farmaceutiska produkter och fungerar som ett samkristalliseringsmedel i organisk syntes. Dess derivat, nämligen dietylester, används som substrat i Stobbe-kondensationen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bärnstenssyra fungerar som ett urlakningsmedel vid utvinning av litium, kobolt från använda litiumjonbatterier och magnesium från magnesitmalm. Det används som utgångsmaterial vid syntes av nya elastiska polyestrar, fumarsyra, bärnstenssyraanhydrid och alkydhartser. Det spelar en viktig roll som surhetsreglerande medel i livsmedels- och dryckesindustrin, som hjälpämne i farmaceutiska produkter och fungerar som ett samkristalliseringsmedel i organisk syntes. Dess derivat, nämligen dietylester, används som substrat i Stobbe-kondensationen.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter, aceton och metanol. Olösligt i toluen, bensen, koldisulfid, koltetraklorid och petroleumeter.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
MDL-nummer MFCD00002789
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-namn butandisyra
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
Smältpunkt 186 °C till 188 °C
Kokpunkt 235 °C
Densitet 1.56
Kvantitet 500 g
Flampunkt 206 °C (402 °F)
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Löslighetsinformation Löslig i etanol, etyleter, aceton och metanol. Olöslig i toluen, bensen, koldisulfid, koltetraklorid och petroleumeter.
Formel vikt 118.09
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.