Läs mer
Succininsyra, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11317588
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317588 500 g 500g
11307588 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033272.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Bärnstenssyra fungerar som ett urlakningsmedel vid utvinning av litium, kobolt från använda litiumjonbatterier och magnesium från magnesitmalm. Det används som utgångsmaterial vid syntes av nya elastiska polyestrar, fumarsyra, bärnstenssyraanhydrid och alkydhartser. Den spelar en viktig roll som surhetsregulator i livsmedels- och dryckesindustrin; som ett hjälpämne i farmaceutiska produkter och fungerar som ett samkristalliseringsmedel i organisk syntes. Dess derivat, nämligen dietylester, används som substrat i Stobbe-kondensationen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
MDL-nummer MFCD00002789
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-namn butandisyra
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
Smältpunkt 186 °C till 188 °C
Kokpunkt 235 °C
Densitet 1.56 g/mL
Kvantitet 500 g
Flampunkt 206 °C (402 °F)
Fysisk form Kristallin
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Löslighetsinformation Löslig i vatten (ökar med temperaturen); Löslig i etanol, etyleter, aceton och metanol; Olöslig i toluen, bensen, koldisulfid, koltetraklorid och petroleumeter.
Formel vikt 118.09
Procent renhet ≤99.0%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.