Läs mer
Bärnstenssyra, ACS,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11404682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404682 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11404682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219144980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 100g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
CAS 110-15-6
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall ≥99%
Molekylformel C4H6O4
MDL-nummer MFCD00002789
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-namn butandisyra
Molekylvikt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vikt 118.09