Läs mer
Succininsyra, ACS-reagens
Produktkod. 12377093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12377093 250 g Plastflaska 250g
10388590 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12377093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219552500
 Begränsad artikel
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
MDL-nummer MFCD00002789
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-namn butandisyra
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
Namnnotering P.A.
Smältpunkt 185,0 °C till 190,0 °C
Kokpunkt 235,0 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Flampunkt 206 °C
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel HO2CCH2CH2CO2H
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 80 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1 kg/l kokande vatten, 1 g/18,5 ml alkohol - 1 g/6,3 ml metanol, 1 g/36 ml aceton - 1 g/20 ml glycerol, praktiskt taget olösligt i petroleumeter, bensen, koldisulfid och koltetraklorid
Formel vikt 118.09
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanedioic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.