Läs mer
Bärnstenssyra, BAKER ANALYZED™ ACS-reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15577824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15577824 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15577824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 034605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic Acid
CAS 110-15-6
Smältpunkt 185.0°C to 191.0°C
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Molekylformel C4H6O4
MDL-nummer MFCD00002789
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-namn butandisyra
Molekylvikt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vikt 118.09
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Pulver
Densitet 1L = 1.57kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic acid