Läs mer
Succininsyra (butanedioinsyra), Mikromol™
Produktkod. 30051697
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051697 100 mg
1 options
Produktkod. 30051697 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0567.050100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Succininsyra (butanedioinsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
CAS 110-15-6
Analyt- eller komponentnamn Succinic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn butanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 118,0266 g/mol