Läs mer
Succinic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 11403733 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403733 500 g 500g
10724771 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403733 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8522/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
MDL-nummer MFCD00002789
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-namn butanedioic acid
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 185°C
Färg White
pH 2.7
Kokpunkt 235°C
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 500 g
Formel vikt 118.09g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.