missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Succinic Acid-d6, CDN

Produktkod. 30321465
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321465 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321465 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND12001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Succinic-d6 Acid
CAS 21668-90-6
Molekylformel C4 D6 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Succinic Acid-d6, Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid-1,3-d2 (ACI), Butanedioic-d4 acid-d2 (9 CI), Succinic-d4 acid-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
LEDER [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H]
IUPAC-namn dideuterio 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioate
Molekylvikt (g/mol) 124.13
Formel vikt 124.0643 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.