Beskrivning
- Studera röntgenkristallografi, proteinstrukturanalys, proteomik och optimeringsreagens
- Bestäm de kalorimetriska och diffraktometriska bevisen för sekventiell kristallisering av buffertkomponenter och den åtföljande pH-svängningen i frusna lösningar
- Ge insikter i mekanismen för Pseudomonas dacunhae aspartateβ -dekarboxylas från snabbskanning av stoppat flödeskinetik
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 6106-21-4 |
| Molekylformel | C4H16Na2O10 |
| Synonym | disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (100 mg/ml, klar och färglös lösning). |
| InChI-nyckel | ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;butandioat;hexahydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.142 |
| PubChem CID | 3083938 |
| ChEBI | CHEBI:63686 |
| Visa mer |