Läs mer
Succininsyra, dinatriumsalt, 99 %, vattenfri
Produktkod. 10491821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10491821 100 g Plastflaska 100g
10636442 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10491821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208741000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162,052 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-90-3
Molekylformel C4H4Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 162.052
MDL-nummer MFCD00002790
InChI-nyckel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-namn dinatrium;butandioat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid, disodium salt
Namnnotering 0.99
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.3% max. (120°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.99
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NaO2CCH2CH2CO2Na
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Löslighetsinformation Solubility in water: 300g/L (25°C).
Formel vikt 162.05
Procent renhet 0.99
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.