Läs mer
Succininsyra, dinatriumsalt hexahydrat, 97 %
Produktkod. 10215970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10215970 100 g 100g
10796581 500 g 500g
10708932 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215970 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158751000
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270,142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6106-21-4
Molekylformel C4H16Na2O10
Molekylvikt (g/mol) 270.142
InChI-nyckel ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC-namn dinatrium;butandioat;hexahydrat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Namnnotering 0.97
Smältpunkt 120.0°C
Färg Brun till gul
pH 7 to 9 (0.4M soln.)
Förlust vid torkning 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.97
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Löslighetsinformation Solubility in water: 270g/L water (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 270.13
Procent renhet 0.97
Olöslig materia 0.005% max.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.