Läs mer
Bärnstenssyra dinatriumsalt, hexahydrat,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466332 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466332 100 g 100g
11476332 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466332 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210292980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 SEK
    350.53 SEK / 100g
    Save 17.47 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 150-90-3
Molekylformel C4H4Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 162.052
InChI-nyckel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-namn dinatrium;butandioat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid disodium salt, hexahydrate
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 270.1
Procent renhet >98%
Fysisk form Pulver