Läs mer
Succininsyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323398
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30323398 100 mg
1 options
Produktkod. 30323398 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16985000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
CAS 110-15-6
Analyt- eller komponentnamn Succinic acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C4 H6 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn butanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 118,0266 g/mol