Läs mer
Succinic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10714581 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10714581 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10714581 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8520/53
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Specifikationer
CAS 110-15-6
Smältpunkt 185°C
Färg White
pH 2.7
Kokpunkt 235°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H6O4
MDL-nummer MFCD00002789
Kvantitet 500 g
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-namn butanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vikt 118.09g/mol
Fysisk form Powder