Läs mer
Succinic acid, Free acid, ≥99%, Ultrapure
Produktkod. 15875188 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15875188 500 g Plastic bottle 500g
15855338 1 kg Plastic bottle 1kg
15865338 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15875188 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J21900.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.088
MDL-nummer MFCD0000278
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-namn butanedioic acid
LEDER C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
Smältpunkt 186°C to 188°C
Kokpunkt 235°C
Densitet 1.56
Kvantitet 500 g
Flampunkt >110°C
Förpackning Plastic bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Linjär formel HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Formel vikt 118.09
Procent renhet ≥99%