Läs mer
Succininsyremonobensylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinic Acid Monobenzyl Ester |
| CAS | 103-40-2 |
| Molekylformel | C11 H12 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-oxo-4-fenylmetoxybutansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.211 |
| Formel vikt | 208.074 |