Läs mer
Succininsyremonobensylester, TRC
Produktkod. 30416706
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30416706 100 mg
1 options
Produktkod. 30416706 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS688798100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Succinic Acid Monobenzyl Ester
CAS 103-40-2
Molekylformel C11 H12 O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn 4-oxo-4-fenylmetoxybutansyra
Molekylvikt (g/mol) 208.211
Formel vikt 208.074