Läs mer
Succinic Acid, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15567824 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15567824 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15567824 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 034601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic Acid
CAS 110-15-6
Molekylformel C4H6O4
MDL-nummer MFCD00002789
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-namn butanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vikt 118.09
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Kvantitet 500 g
Förpackning Poly Bottle
Fysisk form Powder
Densitet 1L = 1.57kg