Läs mer
Succinic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891731
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891731 1 kg 1kg
15876720 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891731 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8222601000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic Acid
Smältpunkt 184°C to 186°C (lit.)
Kokpunkt 235°C/1013 hPa,235°C
Densitet 1.56 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 kg
Molekylformel HOOCCH2CH2COOH
MDL-nummer MFCD00002789
Synonym Butanedioic acid, Butanedioic acid, Butanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Kvalitet Ungraded