Läs mer
Succinic Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16309437 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. 16309437
Brand: SPEX Certiprep S3301
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Succinic acid110-15-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic Acid
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 110-15-6, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H6O4
MDL-nummer MFCD00002789
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-namn butanedioic acid
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylvikt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:15741
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only