Läs mer
Succinic Acid, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Succinic Acid |
| CAS | 110-15-6 |
| Smältpunkt | 184°C to 186°C (Lit.) |
| Kokpunkt | 235°C/1013 hPa,235°C |
| Densitet | 1.56 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | HOOCCH2CH2COOH |
| MDL-nummer | MFCD00002789 |
| Synonym | Butanedioic acid, Butanedioic acid, Butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.09 |