Läs mer
Succininsyra, TRC
Produktkod. 30006450
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006450 100 g
30004221 50 g
30004077 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS688765100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-15-6
Molekylformel C4 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 118.09
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid, Succinic acid (8CI), 1,2-Ethanedicarboxylic acid, 1,4-Butanedioic acid, A 12084, Amber acid, Asuccin, Biosuccinium, Biosuccinium SA, Dihydrofumaric acid, Katasuccin, NSC 106449, NSC 25949, S 3674, Wormwood acid, Yantar-antitox
IUPAC-namn butanedioinsyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vikt 118.0266
Kvantitet 100 g