Läs mer
Succinic Acid (White Crystals), Fisher BioReagents
Produktkod. 10766254
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10766254 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 10766254 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP336500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Succinic Acid is used in the preparation of cell culture and tissue culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Succinic Acid
pH 2.7
CAS 110-15-6
Smältpunkt 185°C
Kokpunkt 235°C
Färg White
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel C4H6O4
Linjär formel HOOCCH2CH2COOH
MDL-nummer MFCD00002789
Merck Index 15, 8999
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-nyckel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-namn butanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vikt 118.09
Procent renhet ≥99.5%
Densitet 1.56g/cm³
Kvantitet 500 g
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Powder/Solid
Ångtryck 0.0022mmHg at 19°C